重要文件
T9632
Sigma-Aldrich
Trizma® 琥珀酸盐
同義詞:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇琥珀酸盐, Tris 琥珀酸盐, 三(羟甲基)氨基甲烷琥珀酸盐, 双(三[羟甲基]氨基甲烷)琥珀酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2C(CH2OH)3]2 · C4H6O4
CAS號碼:
分子量::
360.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (titration)
形狀
crystalline powder
溶解度
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3