重要文件
T7288
Sigma-Aldrich
C-Flex®管路
I.D. × O.D. 1/4 in. × 7/16 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
roll of 25 feet
製造商/商標名
C-Flex
內徑 × 內徑
1/4 in. × 7/16 in.
牆體尺寸
3/32 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
应用:需要高性能和长寿命的通用实验室用途。
特性:优异的拉伸强度和撕裂强度、良好的生物相容性、优异的化学耐受性、低透气性以及光滑的表面。不透明白色。
认证:树脂满足USP VI类要求。管道是按照GMP要求制造的。
温度范围:–50至275°F (–45至135°C)
灭菌:用高压、环氧乙烷或伽马射线照射。
法律資訊
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)