重要文件
T5898
Sigma-Aldrich
L-Threonine methyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OH)CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
169.61
Beilstein:
3562717
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
L-Threonine methyl ester hydrochloride,
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
顏色
white
mp
64 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3?,4-;/m0./s1
InChI 密鑰
OZSJLLVVZFTDEY-LXNQBTANSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Geoffrey J Roff et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(13), 4098-4099 (2004-04-01)
A series of diastereoisomers of beta-methyl-beta-phenylalanine analogues 1a-f have been prepared in enantiomerically pure form using a combination of chemo- and biocatalysis. Starting from l-threonine methyl ester 2, a range of beta,beta-disubstituted didehydroamino acids were obtained as their (Z)-isomers 6a-f.