重要文件
T4631
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester
~98% (Any lower purity will be indicated on the label)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14F6N2O4
CAS號碼:
分子量::
352.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester, ~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
化驗
~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6N2O4/c1-23-7(20)6(19-9(22)11(15,16)17)4-2-3-5-18-8(21)10(12,13)14/h6H,2-5H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChI 密鑰
RENGOOCYAJRSCR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)