化驗
~95% (TLC)
形狀
powder
雜質
<10% water (Karl Fischer)
顏色
off-white,
正離子痕跡
K: 14-17.3%
P: 5.8 - 6.7%
應用
agriculture
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K].[H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI 密鑰
KSPIKJRSOAXHOT-PVXXTIHASA-N
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges