重要文件
T3751
Sigma-Aldrich
p-甲苯磺酸 一水合物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS號碼:
分子量::
190.22
Beilstein:
3568023
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽密度
5.9 (vs air)
化驗
99%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)