文件
8.14725
Sigma-Aldrich
甲苯-4-磺酸一水合物
for synthesis
同義詞:
甲苯-4-磺酸一水合物, 对甲苯磺酸,甲苯磺酸,甲苯磺酸,PTSA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8O3S · xH2O
CAS號碼:
分子量::
172.20 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-180-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
600 °C
效力
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
轉變溫度
flash point 180 °C
溶解度
750 g/L
體積密度
510 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Synthesis and characterization of toluene sulfonic acid (tsa) doped polypyrrole nanoparticles: Effect of dopant concentrations:研究不同浓度的对甲苯磺酸对聚吡咯纳米粒性能影响,为电子器件和传感器用导电聚合物的优化提供依据(Alva et al., 2016)。
分析報告
含量测定(酸度,以无水物质计算): ≥ 98.0 %
水(K. F.):8.0 - 12.0 %
同一性(IR):通过测试
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1