Key Documents
T2763
Sigma-Aldrich
Thymol iodide
Powder
同義詞:
4,4′-Bis(iodooxy)-2,2′-dimethyl-5,5′-bis(1-methylethyl)-1,1′-biphenyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H24I2O2
CAS號碼:
分子量::
550.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
product name
Thymol iodide,
形狀
powder
品質等級
εmax
≥320 at 241-246 nm in chloroform
抗生素活性譜
fungi
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)c1cc(c(C)cc1OI)-c2cc(C(C)C)c(OI)cc2C
InChI
1S/C20H24I2O2/c1-11(2)15-9-17(13(5)7-19(15)23-21)18-10-16(12(3)4)20(24-22)8-14(18)6/h7-12H,1-6H3
InChI 密鑰
SHOKWSLXDAIZPP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Iodinated thymol with mild antiseptic activity
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3