Merck
全部照片(7)
重要文件
T2200
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
enhanced validation
Anti-β-Tubulin III antibody produced in rabbit
rabbit polyclonal
同義詞:
抗-Tuj 1
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
抗-β-微管蛋白III 兔抗, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
物種活性
rat, human, mouse
加強驗證
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoprecipitation (IP): 10 μg using RIPA extract (250 μg) of cultured rat PC12 cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat PC12 cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extracts of mouse brain or cultured human neuroblastoma SH-SY5Y cells
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
微管蛋白 β 3 III类(TUBB3)也称 β-微管蛋白III,由定位于人染色体16q24.3的基因编码。TUBB3蛋白表达仅限于神经元。
αβ-微管蛋白是微管的组成部分,几乎存在于所有真核细胞中。
α/β-微管蛋白主要作为可溶性(约100-110kDa) α-微管蛋白异二聚体和 β-微管蛋白同型体或作为聚合体存在于组装的微管中。β-微管蛋白III(也称为 β-4链)存在于脑和背根神经节中,且似乎定位在中枢和外周神经系统的神经元中。β-微管蛋白III也存在于睾丸支持细胞、精子尾部、某些肺细胞和一些明显的乳腺基质细胞中。
特異性
抗β-微管蛋白III可识别人、小鼠和大鼠的β-微管蛋白III。
免疫原
与人β-微管蛋白III(Ala446替换为Ser446)的氨基酸残基441-450相对应的合成肽,其中N-末端添加的半胱氨酸与KLH缀合。该序列在哺乳动物中是保守的。
應用
兔源抗β-微管蛋白III抗体用于下列研究:
  • 免疫荧光
  • 免疫染色
  • 蛋白质印迹
兔源抗β-微管蛋白III抗体用于下列研究:
  • 免疫荧光。
  • 免疫染色
  • 蛋白质印迹
  • 间接免疫过氧化物酶测定(IPA)
生化/生理作用
微管蛋白 β 3 III类(TUBB3)在神经系统发育和轴突导向中起着至关重要的作用。编码蛋白的基因发生突变会导致眼动障碍、3型先天性眼外肌纤维化(CFEOM3)和各种神经综合征。蛋白表达的改变会影响微管动力学和微管-驱动蛋白相互作用。在肿瘤组织中,TUBB3的表达上调。TUBB3的表达下调可以作为皮肤恶性黑素瘤预后不良的重要标志物。TUBB3参与抑制肿瘤组织的侵袭性生长;因此,它是开发抗肿瘤药物的潜在靶标。
外觀
溶于含有1%牛血清白蛋白和15mM叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH7.4)中。
準備報告
储存及稳定性: 如需连续使用,可在2-8°C保存至多一月。
对于长期存储,需等分并冷冻保存。不建议反复冻融。也不建议在无霜冰箱中储存。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。如果在12小时内未使用,则应丢弃工作稀释样品。
其他說明
为了在各种技术和制剂中获得最佳结果,建议通过滴定确定最佳工作浓度。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Reciprocal regulation of the basic helix-loop-helix/Per-Arnt-Sim partner proteins, Arnt and Arnt2, during neuronal differentiation.
Hao N
Nucleic Acids Research, 41(11), 5626-5638 (2013)
Immunohistochemical, volumetric, and functional neuroimaging studies in patients with idiopathic Parkinson's disease.
Hummel T, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 289(1-2), 119-122 (2010)
Geometric effect of cell adhesive polygonal micropatterns on neuritogenesis and axon guidance.
Jang MJ, Nam Y.
Journal of Neural Engineering, 9(4) (2012)
Characterization of the colchicine binding site on avian tubulin isotype βVI.
Sharma S, et al.
Biochemistry, 49(13), 2932-2942 (2010)
Chikungunya virus nonstructural protein 2 inhibits type I/II interferon-stimulated JAK-STAT signaling.
Fros JJ
Journal of Virology, 84(20), 10877-10887 (2010)
條款
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Heidelberg, Germany
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    good antibody for immunostaing
    Consistent results on mouse and human tissue (nerves of the pancreas) as well as primary culture of sensory neurons. usual usage on tissue and cells: 1:500 (in blocking solution: 7 to 10% Horse serum in PBS)