重要文件
T2069
Sigma-Aldrich
Trizma® 盐酸溶液
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
同義詞:
Tris 盐酸盐溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
形狀
solution
濃度
1 M
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH值
7.2
有用的pH值範圍
7.0-9.0
吸收
≤0.05 at 290 at 40%
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
一系列 TRIZMA 碱和 TRIZMA HCl 的预混合溶液,为 Tris 缓冲液提供常用的 pH 值。不必混合或调节 pH 值。保证精确度 ± 0.1 个 pH 单位。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)