重要文件
T2068
Greiner 离心管
capacity 50 mL, diam. × L 30 mm × 115 mm, conical bottom (with skirt)
同義詞:
Greiner 离心管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cap
conical bottom (with skirt)
polypropylene tube
無菌
sterile
特點
RCF 3,200 × g
graduations
包裝
pack of 25
case of 450
製造商/商標名
Greiner 210261
容量
50 mL
直徑×長度
30 mm × 115 mm
顏色
blue cap
colorless tube
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Greiner 离心管
高质量、晶莹剔透的聚丙烯离心管。离心管可以安全地离心至约 3,200×g(50mL 尺寸)和3,500×g(15mL 尺寸),取决于被离心的溶液的比重和转子的类型。
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.