重要文件
T2015
Sigma-Aldrich
滑石粉
同義詞:
含水硅酸镁
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
3MgO·4SiO2·H2O
CAS號碼:
分子量::
379.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
SMILES 字串
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
InChI
1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;;
InChI 密鑰
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)