重要文件
T1286
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H20N2O4S
CAS號碼:
分子量::
300.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=CC=C(S(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H20N2O4S/c1-10-5-7-11(8-6-10)20(18,19)15-9-3-2-4-12(14)13(16)17/h5-8,12,15H,2-4,9,14H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
FRJAAXSHLGSWAP-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)