重要文件
T0893
Sigma-Aldrich
cis-9,trans-12-Tetradecadienyl acetate
≥85% (GC)
同義詞:
(Z,E)-9,12-TDDA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H28O2
CAS號碼:
分子量::
252.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥85% (GC)
形狀
liquid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C=C\C\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3+,7-6-
InChI 密鑰
ZZGJZGSVLNSDPG-FDTUMDBZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Pheromone for Anagasta kuhniella, Cadra elutella, Cadra figulilella, Cadra cautella, Plodia interpunctella, Spodoptera exigua, Spodoptera exempta and Spodoptera litura.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)