重要文件
T0652
SAFC
衣霉素 A2 同系物
~90% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H60N4O16
CAS號碼:
分子量::
816.89
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
~90% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(2)43)29(49)28(48)22(18-42)55-35)17-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-16-15-24(46)40-37(41)53/h13-16,20-22,25-36,42,44,47-52H,3-12,17-18H2,1-2H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b14-13+
InChI 密鑰
MMDMXWRRAOLMDC-BUHFOSPRSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)