文件
SRP0702
Sigma-Aldrich
索拉非尼
recombinant
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
>95% (TLC)
形狀
lyophilized powder
分子量
~464.8
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
應用
临床上有效的抗癌剂。
生化/生理作用
最初作为 Raf 激酶抑制剂开发,IC50 = 6 nM,但已显示可抑制许多受体酪氨酸激酶,包括 BRAF(IC50 = 22 nM);VEGFR-2(IC50 = 90 nM);VEGFR-3(IC50 = 20 nM);PDGFR-β(IC50 = 57 nM);Flt3(IC50 = 58 nM);c-KIT(IC50 = 68 nM);FGFR-1(IC50 = 580 nM)(1)。与分离的酶分析(IC50 = 107 nM)相比,细胞分析(IC50 = 20 nM)对 c-Fms(2)更有效。抑制 MAPK 通路的激活和 ERK 磷酸化(3)。在黑色素瘤细胞中诱导半胱天冬酶非依赖性细胞凋亡(4)
重構
制成冻干粉。 可溶于 DMSO(200 mg/mL)或乙醇(3 mg/mL)。
儲存和穩定性
干燥后在 -20°C 下可储存长达 2 年。储备液在 -20°C 下可保存长达 1 个月。
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bei Zhou et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 26, 1051-1065 (2021-11-18)
Emerging evidence has shown that endoplasmic reticulum (ER) stress promotes sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma (HCC). However, the underlying mechanisms are poorly understood. The purpose of this study was to explore the mechanism by which ER stress promotes sorafenib resistance