重要文件
SRP0687
Sigma-Aldrich
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
分子量
1242.5
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
應用
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
生化/生理作用
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
序列
KRRRLSSLRA
重構
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
儲存和穩定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)