重要文件
SRP0544
Sigma-Aldrich
B7-H5 (VISTA), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
同義詞:
Platelet receptor Gi24 Dies1, SISP1, VISTA
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
形狀
frozen liquid
分子量
46.7 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... HHLA2(11148)
一般說明
Human secreted B7-H5, Fc fusion protein, also known as Gi24, Dies1, VISTA, and SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
外觀
Aqueous solution
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)