重要文件
SRP0467
Sigma-Aldrich
BRG1 (1480-1603) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
同義詞:
MRD16, SMARCA4, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, SWI2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
aqueous solution
分子量
15.5 kDa
包裝
pkg of 100 μg
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... SMARCA4(6597)
一般說明
Human BRG1, also known as SMARCA4 (GenBank Accession No. NM_1128849) amino-acids 1480 – 1603 with N-terminal HIS-tag, MW = 15.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
He H., et al.
Cell Cycle, 11 (2012)
Curtis, C.D., et al.
Molecular and Cellular Biology (2012)