重要文件
SRE0029
Sigma-Aldrich
牛心脏来源心磷脂溶液
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
同義詞:
心磷脂 溶液 来源于牛心脏
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
bovine heart
品質等級
化驗
≥97% (TLC)
形狀
liquid
濃度
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
  • 局部麻醉剂丁卡因在含有心磷脂的磷脂酰胆碱双分子层中的作用部位研究。:本文研究了丁卡因与含有心磷脂的磷脂酰胆碱双分子层相互作用机制,这对阐释局部麻醉机制具有重要意义(Shibata et al., 1995)。
生化/生理作用
心磷脂是一种线粒体磷脂,以低浓度分布于哺乳动物组织中。 常为膜成分,可抑制纤连蛋白、玻连蛋白和Ⅰ型胶原蛋白粘附细胞。
外觀
大约为5mg/ml溶于乙醇。
其他說明
>80%多不饱和脂肪酸含量,主要为亚油酸。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)