SML3914
Cabozantinib
≥98% (HPLC)
同義詞:
BMS 907351, BMS-907351, BMS907351, N-(4-(6,7-Dimethoxyquinolin-4-yloxy)phenyl)-N’-(4-fluorophenyl)cyclopropane1,1-dicarboxamide, N-(4-{[6,7-bis(Methyloxy)quinolin-4-yl]oxy}phenyl)-N′-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide, XL 184, XL-184, XL184
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)NC(=O)C5(CC5)C(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3c4c(ncc3)cc(c(c4)OC)OC
InChI
1S/C28H24FN3O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34)
InChI 密鑰
ONIQOQHATWINJY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Bone marrow,Kidney,Endocrine system,Gastrointestinal tract,Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)