文件
SML3065
Sigma-Aldrich
PFI-6
≥98% (HPLC)
同義詞:
(R)-N-(2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)isoxazole-3-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H21N3O4
CAS號碼:
分子量::
391.42
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
PFI-6 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of MLLT1/3. PFI-6 binds into the YEATS domain of MLLT1/3.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3