SML3025
BAY-784
≥98% (HPLC)
同義詞:
BAY-784, (2S)-N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)sulfonyl-1′,1′-dioxo-spiro[indoline-3,4′-thiane]-5-carboxamide, (2S)-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-1,2,2?,3?,5?,6?-hexahydro-spiro[3H-indole-3,4?-[4H]thiopyran]-5-carboxamide 1?,1?-dioxide, BAY 1214784, BAY-1214784
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -120 to -100°, c = 0.5 in chloroform-d
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(CCC1(C2=C(N3S(C4=CC=C(F)C=C4)(=O)=O)C=CC(C(NCC5=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=N5)=O)=C2)[C@@H]3C6CC6)(CC1)=O
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3