重要文件
SML2614
Sigma-Aldrich
Carboprost tromethamine
≥98% (HPLC)
同義詞:
Carboprost trometamol, (15S)-15-methyl prostaglandin F2α tromethamine, (5Z,9a,11a,15E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-oic acid tris(hydroxymethyl)aminomethane salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-oic acid with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Carboprost tromethamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H47NO8
CAS號碼:
分子量::
489.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 18 to 24°, c = 1.0 in chloroform-d
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@H](C([C@H](C1)O)\C=C/[C@@](O)(CCCCC)C)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
InChI 密鑰
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Carboprost tromethamine is a metabolically stable synthetic analog of prostaglandin F2α. It is used clinically to treat severe postpartum bleeding and for the termination of pregnancy in the second trimester.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)