重要文件
SML2431
Sigma-Aldrich
VU0134992 盐酸盐
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-[2-溴-4-(1-甲基乙基)苯氧基]-N-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-乙酰胺盐酸盐, 2-(2-溴-4-异丙基苯氧基)-N-(2,2,6,6-四甲基哌啶-4-基)乙酰胺盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H31BrN2O2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
447.84
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
InChI 密鑰
QXKQUPCNSXWIDX-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
VU0134992是内向整流钾(Kir)通道Kir4.1(KCNJ10)的口服、有效和选择性调节剂,可诱导在大鼠中利尿、排钠和排钾。
内向整流钾(Kir)通道Kir4.1(KCNJ10)的口服、有效和选择性调节剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)