文件
SML2264
Sigma-Aldrich
Col003
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-羟基-3-硝基-5-(苯甲基)苯甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11NO4
CAS號碼:
分子量::
257.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
生化/生理作用
Col003 是 Hsp47 与胶原蛋白相互作用的细胞渗透性、选择性和有效抑制剂。它与 Hsp47 上的胶原结合位点结合。Col003 通过破坏胶原的三重螺旋结构来抑制胶原分泌。另外,Col003 弱抑制胶原蛋白与脯氨酰 4-羟化酶(P4H)的相互作用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Shinya Ito et al.
The Journal of biological chemistry, 292(49), 20076-20085 (2017-10-14)
Fibrosis can disrupt tissue structure and integrity and impair organ function. Fibrosis is characterized by abnormal collagen accumulation in the extracellular matrix. Pharmacological inhibition of collagen secretion therefore represents a promising strategy for the management of fibrotic disorders, such as