化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1/C=N/NC(C3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c21-16-6-5-12-3-1-2-4-14(12)15(16)11-19-20-17(22)13-7-9-18-10-8-13/h1-11,21H,(H,20,22)/b19-11+
InChI 密鑰
WQSHHAVECQJKLX-YBFXNURJSA-N
生化/生理作用
AS8351 是一种铁螯合剂,研究发现它可抑制组蛋白脱甲基酶 KDM5B(JARID1B)。
AS8351 是一种铁螯合剂,研究发现它可抑制组蛋白脱甲基酶 KDM5B(JARID1B),组蛋白脱甲基酶 KDM5B,一种参与调节细胞增殖以及干细胞自我更新和分化的组蛋白 H3K4 脱甲基酶。 人们认为 AS8351 通过与 α-酮戊二酸竞争螯合铁来抑制 KDM5B,而 KDM5B 则需要螯合铁作为辅助因子。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)