重要文件
SML1496
Sigma-Aldrich
丁二酸 盐酸盐
≥98% (HPLC)
同義詞:
1-丁基双胍 盐酸盐, N-丁基-亚氨基二碳亚氨基二酰胺 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H15N5 · HCl
CAS號碼:
分子量::
193.68
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 25 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].N\C(=N/CCCC)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H
InChI 密鑰
KKLWSPPIRBIEOV-UHFFFAOYSA-N
應用
盐酸丁福明已用作液相色谱串联质谱法内标,用于分析尸检病例体液和固体组织中丁福明的尸体分布/重新分布。
生化/生理作用
丁福明(Buformin)是一种口服抗糖尿病药,具有抗增殖作用;AMPK激活剂。
丁福明(Buformin)是一种口服抗糖尿病药,具有抗增殖作用;AMPK激活剂。 由于其酸中毒副作用,一种抗糖尿病的双胍类药物丁福明(Buformin)已作为一种抗糖尿病药被许多国家撤回,但目前正在作为一种抗癌药进行研究。 丁福明可抑制癌症的生长和发展。 在动物研究中,丁福明已被证明可延缓自发癌变并抑制诱导的癌变。 在一项化学诱导的乳癌发生机理的大鼠研究中,丁福明降低了癌症的发生率、多样性和负担。在葡萄糖剥夺的情况下,丁福明还可降低肾细胞癌的存活率。 丁福明′的抗癌活性被认为涉及通过AMPK激活对Warburg效应进行破坏的过程,该效应会降低肝葡萄糖的产生,并抑制mTor途径。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Amin Wurita et al.
Forensic science international, 314, 110376-110376 (2020-07-03)
An autopsy for a suicidal case of a male in his 40s, who had died of poisoning due to ingestion of a large amount of buformin, was performed at our department. Buformin is biganide class agent used for patients of
Yan Ding et al.
Open life sciences, 15(1), 409-417 (2021-04-06)
Buformin has been reported to be a powerful anticancer drug by activating the AMPK signal. Herein, we aimed to investigate the effects of buformin on osteosarcoma. Cellular proliferative abilities were determined by cell counting kit-8 and colony formation assays. Cellular