重要文件
SML1412
Sigma-Aldrich
KRIBB11 三氟乙酸盐
≥98% (HPLC)
同義詞:
2,6-吡啶二胺 三氟乙酸盐, N2-1H-吲哚-5-基-N6-甲基-3-硝基-2,6-吡啶二胺 三氟乙酸盐, N2-(1H-吲唑-5-基)-N6-甲基-3-硝基吡啶-2,6-二胺 三氟乙酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H12N6O2 · C2HF3O2
CAS號碼:
分子量::
398.30
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNC1=NC(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=C([N+]([O-])=O)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H12N6O2.C2HF3O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17);(H,6,7)
InChI 密鑰
DNBQMABUWGNHGB-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
KRIBB11是一种转录因子热休克因子1(HSF1)的抑制剂。
KRIBB11是转录因子热激因子1(HSF1)的抑制剂,IC50 值为1.2 μM。KRIBB11可通过破坏正转录延伸因子b(P-TEFb)向HSF1转录复合体的募集,同时阻止HSF1介导的基因表达,从而阻断HSF1下游靶蛋白(如HSP27和HSP70)的诱导。KRIBB11在体内可抑制肿瘤的生长,并协同作用以增加用HSP90抑制剂格尔德霉素和17-AAG处理的癌细胞的凋亡。
KRIBB11能够预防癌细胞的增殖。它具有刺激细胞凋亡的能力,并且可以将细胞周期停滞在G2/M期。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Young Ju Yoon et al.
The Journal of biological chemistry, 286(3), 1737-1747 (2010-11-17)
Heat shock factor 1 (HSF1) is the master switch for heat shock protein (HSP) expression in eukaryotes. A synthetic chemical library was screened to identify inhibitors of HSF1 using a luciferase reporter under the control of a heat shock element.