文件
SML1346
Sigma-Aldrich
BRD32048
≥98% (HPLC)
同義詞:
BRD 32048, N2-(4-甲氧基苯基)-6-(1-哌啶基甲基)-1,3,5-三嗪-2,4-二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H22N6O
CAS號碼:
分子量::
314.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC(NC2=CC=C(OC)C=C2)=NC(CN3CCCCC3)=N1
InChI
1S/C16H22N6O/c1-23-13-7-5-12(6-8-13)18-16-20-14(19-15(17)21-16)11-22-9-3-2-4-10-22/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3,(H3,17,18,19,20,21)
InChI 密鑰
PVHJDJWPRZUURH-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
BRD32048是ETV1(ETS变体1)转录因子癌蛋白的一种有效抑制剂。 BRD32048可直接与ETV1结合,同时调节ETV1介导的转录活性和ETV1驱动的癌细胞侵袭。
BRD32048是[1,3,5]三嗪的一个衍生物。它在口服活性磷酸二酯酶(PDE)抑制剂、DHFR(二氢叶酸还原酶)抑制剂和磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)/雷帕霉素(mTOR)哺乳动物靶标抑制剂中被发现。BRD32048可结合ETS变体1(ETV1)并控制其转录活性,该过程可由ETV1和ETV1驱动的癌细胞的侵袭促进。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A small molecule that binds and inhibits the ETV1 transcription factor oncoprotein
Pop MS, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, molcanther-molcan0689 (2014)