文件
SML1205
Sigma-Aldrich
BVT.2733
≥98% (HPLC)
同義詞:
1-[[2-[[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]-4-methyl-piperazine, 3-Chloro-2-methyl-N-[4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, BVT 2733
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H21ClN4O3S2
CAS號碼:
分子量::
428.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(C1=C(C)C(Cl)=CC=C1)(NC2=NC(CC(N3CCN(C)CC3)=O)=CS2)=O
InChI
1S/C17H21ClN4O3S2/c1-12-14(18)4-3-5-15(12)27(24,25)20-17-19-13(11-26-17)10-16(23)22-8-6-21(2)7-9-22/h3-5,11H,6-10H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
YDPRNGAPPNPYQQ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
BVT.2733 is a potent and selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) that protects osteoblasts against endogenous glucocorticoid induced dysfunction. BVT.2733 lowers blood glucose levels in in hyperglycaemic mice.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3