重要文件
SML1186
Sigma-Aldrich
GGTI-286 二盐酸盐
≥90% (HPLC)
同義詞:
(R)-N-[[5-[(2-Amino-3-mercaptopropyl)amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-lLeucine methyl ester dihydrochloride, GGTI 286 dihydrochloride, N-[[5-[[(2R)-2-Amino-3-mercaptopropyl]amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-leucine methyl ester dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H31N3O3S · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
502.50
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
SC[C@H](N)CNc1cc(c(cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c2ccccc2
InChI 密鑰
IENQPUVVSDIXCT-UTKZUKDTSA-N
生化/生理作用
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I) that selectively disrupts oncogenic K-Ras4B. New study shows that GGTI-286 reduces nuclear localization of β-catenin.
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I). CAAX peptidomimetic.
其他說明
Air sensitive; dessicant.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)