Key Documents
SML1173
Sigma-Aldrich
鲁比前列酮
≥98% (HPLC)
同義詞:
Ru 0211, Spi 0211, (11a,15R)-11,15-环氧-16,16-二氟-15-羟基-9-氧代前列腺素-1-油酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H32F2O5
CAS號碼:
分子量::
390.46
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C20H32F2O5/c1-2-3-11-19(21,22)20(26)12-10-15-14(16(23)13-17(15)27-20)8-6-4-5-7-9-18(24)25/h14-15,17,26H,2-13H2,1H3,(H,24,25)/t14-,15+,17+,20+/m0/s1
InChI 密鑰
WGFOBBZOWHGYQH-DKYLXPRQSA-N
生化/生理作用
鲁比前列酮是一种双环脂肪酸,可激活 ClC-2 和 CFTR 氯化物通道。 一些报告表明,鲁比前列酮通过与前列腺素受体 EP4 的相互作用打开 CFTR 或 CFTR 和 ClC-2 通道。 鲁比前列酮在临床上用于治疗 慢性特发性便秘和肠道易激综合症。
鲁比前列酮有助于增强人体的肠道通透性。因此,它可以抑制肠漏综合征。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lubiprostone improves intestinal permeability in humans, a novel therapy for the leaky gut: A prospective randomized pilot study in healthy volunteers
Kato T, et al.
Testing, 12(4), e0175626-e0175626 (2017)