文件
SML1170
Sigma-Aldrich
SR2211
≥98% (HPLC)
同義詞:
1,1,1,3,3,3-六氟-2-(2-氟-4-((4-(吡啶-4-基甲基)哌嗪-1-基)甲基)-[1,1-联苯] -4-基)丙-2-醇, ;2-氟-4′-[[4-(4-吡啶基甲基)-1-哌嗪基]甲基]-a,a-双(三氟甲基)-[1,1′-联苯]-4-甲醇, ML310
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H24F7N3O
CAS號碼:
分子量::
527.48
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C26H24F7N3O/c27-23-15-21(24(37,25(28,29)30)26(31,32)33)5-6-22(23)20-3-1-18(2-4-20)16-35-11-13-36(14-12-35)17-19-7-9-34-10-8-19/h1-10,15,37H,11-14,16-17H2
InChI 密鑰
KVHKWAZUPPBMLL-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SR2211(ML310)是视黄酸受体相关的孤儿受体γ(RORγ)的一种有效选择性逆激动剂。 RORγ对于白细胞介素17表达和TH17细胞分化是必需的,并对包括多发性硬化症、类风湿性关节炎、炎症性肠病和狼疮等自身免疫性疾病很重要。对EL-4鼠T淋巴细胞进行SR2211(ML310)处理可导致IC50 ~320 nM的IL-17基因表达和抑制产生,但对RORγ的转录活性并没有影响。在类风湿性关节炎小鼠模型中,SR2211可显著减轻关节炎、抑制炎症性T细胞功能、炎症性细胞因子的表达和产生以及巨噬细胞活化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3