重要文件
SML1025
Sigma-Aldrich
Lorcainide hydrochloride
≥98% (HPLC)
同義詞:
Lorcamide hydrochloride, N-(4-Chlorophenyl)-N-[1-(1-methylethyl)-4-piperidinyl]-benzeneacetamide hydrochloride, R15889 hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H27ClN2O · HCl
CAS號碼:
分子量::
407.38
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)N(C3CCN(CC3)C(C)C)C(=O)Cc2ccccc2.Cl
InChI
1S/C22H27ClN2O.ClH/c1-17(2)24-14-12-21(13-15-24)25(20-10-8-19(23)9-11-20)22(26)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-11,17,21H,12-16H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
FSFSWNBDCJVFGI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5).
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5). Data shows that Lorcainide is a potent, selective antagonists/inverse agonists of human and rat H3 histamine receptors.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)