重要文件
SML0855
Sigma-Aldrich
GW438014A
≥98% (HPLC)
同義詞:
GW 438014A, N-[1-(2-Phenylethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-benzamide monomethanesulfonate (9CI)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H19N3O · CH3SO3H
CAS號碼:
分子量::
437.51
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C22H19N3O.CH4O3S/c26-21(18-11-5-2-6-12-18)24-22-23-19-13-7-8-14-20(19)25(22)16-15-17-9-3-1-4-10-17;1-5(2,3)4/h1-14H,15-16H2,(H,23,24,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI 密鑰
AVYFZOKRFCFQLP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
GW438014A is a potent and selective neuropeptide Y Y5 receptor antagonist.
GW438014A is a potent and selective neuropeptide Y Y5 receptor antagonist. GW438014A induces a potent reduction of food intake in rodents.
特點和優勢
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)