化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -100 to -115°, c = 1 in chloroform/methanol (9:1)
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[s]1c(ccc1)[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O[C@H]4[C@@H]5[C@@H]([C@@H](c7c4cc8c(c7)OCO8)c6cc(c(c(c6)OC)O)OC)C(=O)OC5)CO2
InChI
1S/C32H32O13S/c1-37-19-6-13(7-20(38-2)25(19)33)23-14-8-17-18(42-12-41-17)9-15(14)28(16-10-39-30(36)24(16)23)44-32-27(35)26(34)29-21(43-32)11-40-31(45-29)22-4-3-5-46-22/h3-9,16,21,23-24,26-29,31-35H,10-12H2,1-2H3/t16-,21+,23+,24-,26+,27+,28+,29+,31+,32-/m0/s1
InChI 密鑰
NRUKOCRGYNPUPR-QBPJDGROSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)