文件
SML0280
Sigma-Aldrich
(2′Z)--靛玉红
≥98% (HPLC)
同義詞:
3-(1,3-二氢-3-氧代-2H-吲哚-2-亚烷基)-1,3-二氢-2H-吲哚-2-酮; [Δ2,3′-二吲哚啉]-2′,3-二酮 (7CI,8CI), C.I. 73200, NSC 105327, 靛红, 靛蓝嘌呤, 香豆素B
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H10N2O2
CAS號碼:
分子量::
262.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1Nc2ccccc2\C1=C3\Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13-
InChI 密鑰
CRDNMYFJWFXOCH-YPKPFQOOSA-N
生化/生理作用
靛玉红是GSK-3β和细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK1/细胞周期蛋白B、CDK2/细胞周期蛋白A、CDK2/细胞周期蛋白E、CDK4/细胞周期蛋白D1、CDK5/p35)的一种抑制剂。另外,靛玉红是一种特定的芳烃受体(AHR)配体。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的 GSK-3 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
文章
糖原合酶激酶 3 (GSK-3) 是許多通路中 100 多種蛋白質的高度保守的丝氨酸/苏氨酸激酶家族。請參閱已接受的 GSK-3 調製劑及相關產品清單。
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.