文件
SML0105
Sigma-Aldrich
3,4-二羟基-α-氰基肉桂酸肉桂基酯
≥98% (HPLC)
同義詞:
CDC
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H15NO4
CAS號碼:
分子量::
321.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
light yellow to yellow
溶解度
DMSO: ≥15 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)OC\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C19H15NO4/c20-13-16(11-15-8-9-17(21)18(22)12-15)19(23)24-10-4-7-14-5-2-1-3-6-14/h1-9,11-12,21-22H,10H2/b7-4+,16-11+
InChI 密鑰
XGHYFEJMJXGPGN-UYHGDYIZSA-N
生化/生理作用
Cinnamyl-3,4-dihydroxy-α-cyanocinnamate (CDC) is a potent and direct inhibitor of 5-LO (5-Lipoxygenase) that reduces 5-LO activity in cell-free assays. CDC also inhibits 12-LO and 15-LO
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3