重要文件
SMB00504
Sigma-Aldrich
左旋葡萄糖酮
≥95% (GC)
同義詞:
(1S,5R)-6,8-二氧杂双环[3.2.1]辛-2-烯-4-酮, 1,6-脱水-3,4-双脱氧十六烷-3-烯吡喃-2-酮糖, 6,8-二氧杂双环[3.2.1]辛-2-烯-4-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6O3
CAS號碼:
分子量::
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]1(C=CC2=O)CO[C@]2([H])O1
InChI
1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
InChI 密鑰
HITOXZPZGPXYHY-UJURSFKZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
在实验室中,左旋葡萄糖酮(1,6-脱水-3,4-二脱氧-β-D-甘油-己-3-烯吡喃糖-2-酮糖,LGO)可由H3PO4处理的Kraft废纸通过热解合成。[1] 它也可由酸处理的纤维素和纸通过热解合成。[2] 它在多种催化剂存在下可与丙二酸二乙酯、氰基乙酸乙酯、2-硝基丙烷和2-甲基环己酮进行Michael加成反应,得到4-取代的左旋葡萄糖酮衍生物(具有D-赤式构象)。[3] 磁性超强酸(SO4-2/TiO2-Fe3O4)介导的纤维素和杨木的热解可用于LGO的选择性合成。[4]
應用
左旋葡萄糖酮可用于以下物质的合成:
  • 多种脱氧、酮和支链糖[1]
  • 4-硫代和4-取代糖衍生物[2]
  • 羟基二甲基壬酮的天然立体异构体[5]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Qiang Lu et al.
Bioresource technology, 171, 10-15 (2014-09-01)
Magnetic superacid (SO4(2-)/TiO2-Fe3O4) was prepared for catalytic fast pyrolysis of cellulose and poplar wood to produce levoglucosenone (LGO). Its catalytic activity was evaluated via pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry (Py-GC/MS) experiments, and compared with the non-magnetic SO4(2-)/TiO2, phosphoric acid (H3PO4) and sulfur
Some reactions of levoglucosenone.
Shafizadeh F, et al.
Carbohydrate Research, 71(1), 169-191 (1979)
A stereoselective synthesis of ?natural?(4S, 6S, 7S)-serricornin, the sex pheromone of cigarette bettle, from levoglucosenone.
Mori M, et al.
Tetrahedron Letters, 23(44), 4593-4596 (1982)
Preparation of 1, 6-anhydro-3, 4-dideoxy-β-D-glycero-hex-3-enopyranos-2-ulose (levoglucosenone) and some derivatives thereof.
Shafizadeh F and Chin PPS.
Carbohydrate Research, 58(1), 79-87 (1977)
Michael-addition reactions of levoglucosenone.
Shafizadeh F, et al.
Carbohydrate Research, 102(1), 217-230 (1982)