重要文件
SMB00324
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys[Nε-(i,i-Fru),Nε-Boc]-OH
≥90% (HPLC)
同義詞:
Nα-Fmoc,Nε-Boc-Nε-(2,3:4,5-di-O-isopropylidene-1-deoxy-D-fructopyranosyl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Lys[Nε-(2,3:4,5-di-O-isopropylidene-1-deoxyfructopyranosyl),Nε-Boc]-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C38H50N2O11
分子量::
710.81
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@]3(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCCCC(NC(OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6)=O)C(O)=O)[C@H](OC(C)(C)O3)C2O1
InChI
1S/C38H50N2O11/c1-35(2,3)50-34(44)40(22-38-31(49-37(6,7)51-38)30-29(21-46-38)47-36(4,5)48-30)19-13-12-18-28(32(41)42)39-33(43)45-20-27-25-16-10-8-14-23(25)24-15-9-11-17-26(24)27/h8-11,14-17,27-31H,12-13,18-22H2,1-7H3,(H,39,43)(H,41,42)/t28?,29-,30-,31-,38+/m1/s1
InChI 密鑰
LJIRKXGMKUBPEY-KFKXUZSZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)