重要文件
SMB00115
Sigma-Aldrich
Verproside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H26O13
CAS號碼:
分子量::
498.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O13/c23-6-12-14(27)15(28)16(29)21(32-12)34-20-13-9(3-4-31-20)17(18-22(13,7-24)35-18)33-19(30)8-1-2-10(25)11(26)5-8/h1-5,9,12-18,20-21,23-29H,6-7H2/t9-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
InChI 密鑰
DBUOUVZMYWYRRI-YWEKDMGLSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)