文件
SMB00097
Sigma-Aldrich
胡椒新碱
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H21NO3
CAS號碼:
分子量::
287.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(\C=C\CCc1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H21NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h3,7-9,12H,1-2,4-6,10-11,13H2/b7-3+
InChI 密鑰
QHWOFMXDKFORMO-XVNBXDOJSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Tushar Joshi et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 39(3), 823-840 (2020-01-23)
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo) causes bacterial leaf blight (BLB) of rice which results in a huge loss in production. Many chemicals are used to control BLB disease. However, these chemicals are toxic to the environments, animals and human beings.