重要文件
SMB00048
Sigma-Aldrich
Pentalenolactone O
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18O6
CAS號碼:
分子量::
294.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1[C@H]2C=C([C@@H]3COC(=O)[C@](O)(CO)[C@]23C=C1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18O6/c1-7-4-14-10(8(7)2)3-9(12(17)18)11(14)5-21-13(19)15(14,20)6-16/h3-4,8,10-11,16,20H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18)/t8-,10+,11-,14+,15+/m0/s1
InChI 密鑰
FWDDYLWFBHUEKH-ULEBWITMSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Studies on the biosynthesis of pentalenolactone. VII. Isolation of pentalenolactones P and O.
H Seto et al.
The Journal of antibiotics, 37(9), 1076-1078 (1984-09-01)