重要文件
SIAL0790
Sigma-Aldrich
Sigma ® 离心管
capacity 15 mL, sterile, pack of 10 × 50 ea racked
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene
描述
marking spot
無菌
sterile
特點
RCF 12500 × g
disposable
graduated
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
包裝
pack of 10 × 50 ea racked
外徑 × 長度
17.5 mm × 118.5 mm
藝帽直徑
22.6 mm
容量
15 mL
顏色
natural
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Sigma 一次性15 mL 离心管可用作透明聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 管,带有传统的插头密封盖或聚丙烯 (PP) 管,带有插头密封盖或新的易开/易断顶部,提供先进的人体工程学设计,更宽滚花和翻边设计。Sigma 离心管有聚丙烯管可用,可以是架式的,也可以是散装的。
  • 无菌、经认证无热原和无 DNase/RNase
  • 黑色印字刻度和大的白色标记点
  • PET 管的最大 RCF 为 3,600xg
法律資訊
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
通用轉染試劑可將核酸有效地傳送至各種細胞,與不同的細胞培養條件相容。
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay 利用專門的平板和 ECM 在體外進行細胞聚集和球形形成。
查看全部