描述
Ready Made Solution
品質等級
形狀
liquid
儲存條件
dry media (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Storage class (TRGS 510) Combustible liquids.)
濃度
50 mg/mL in DMSO
顏色
colorless to faint yellow
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]2(OC)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O)(C)C
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI 密鑰
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
應用
生化/生理作用
包裝
儲存和穩定性
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)