重要文件
SAB5702905
Sigma-Aldrich
Anti-Olig3 Antibody, clone 9C1N3, Rabbit Monoclonal
同義詞:
OLIG3, Bhlhb7, bHLHe20, oligodendrocyte transcription factor 3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
9C1N3, monoclonal
形狀
liquid
分子量
29 kDa
物種活性
human
濃度
0.50 mg/mL
技術
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
HAANSVHPVHPILGGALSSGNASSPLSAASLPAIGTIRPPHSLLKAPSTPPALQLGSGFQHWAGLPCPCTICQMPPPPHLSALSTANMARLSAESKDLLK
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... Olig3(167826)
一般說明
May determine the distinct specification program of class A neurons in the dorsal part of the spinal cord and suppress specification of class B neurons.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 173-272 of human Olig3 (Q7RTU3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)