重要文件
SAB5702363
Sigma-Aldrich
Anti-DDAH2 Antibody, clone 5M4Y4, Rabbit Monoclonal
同義詞:
DDAH, DDAHII, G6a, HEL-S-277, NG30
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
5M4Y4, monoclonal
形狀
liquid
分子量
30 kDa
物種活性
human, rat, rat
濃度
1.05 mg/mL
技術
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLQLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEV
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DDAH2(23564)
一般說明
This gene encodes a dimethylarginine dimethylaminohydrolase. The encoded enzyme functions in nitric oxide generation by regulating the cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. The protein may be localized to the mitochondria. Alternative splicing resulting in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human DDAH2 (O95865).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)