重要文件
SAB5700512
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TP53BP1-T543 antibody produced in rabbit
同義詞:
53BP1, TDRD30, TP53, TP53BP1, p202, p53BP1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
213
214
物種活性
human
濃度
1.07 mg/ml
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr543)
基因資訊
human ... TP53BP1(7158)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T543 of human TP53BP1 (NP_001135451.1).
外觀
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
儲存和穩定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)