重要文件
SAB5300459
Sigma-Aldrich
单克隆抗-G6PD 小鼠抗
clone 5E12, ascites fluid
同義詞:
G6PD1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5E12, monoclonal
分子量
59 kDa
物種活性
human
技術
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... G6PD(2539)
免疫原
表达于大肠埃希菌中的人G6PD纯化重组片段。
小鼠抗G6PD单克隆抗体
外觀
含 0.03% 叠氮化钠的腹水。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yandi Sun et al.
Cell death & disease, 14(7), 463-463 (2023-07-26)
Lactic acidosis is a feature of solid tumors and plays fundamental role(s) rendering cancer cells to adapt to diverse metabolic stresses, but the mechanism underlying its roles in redox homeostasis remains elusive. Here we show that G6PD is phosphorylated at